Learn More
Buerkle™ Válvulas de dos y tres vías
Código de producto. 10798711 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
PVDF
Polipropileno, polietileno
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
diámetro de manguera de 5 a 7 mm
diámetro de manguera de 7 a 9 mm
diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Anchura global (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10798711
Marca: Buerkle™ 86080100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas válvulas para la transferencia de líquidos o gases con el fin de liberar, bloquear o cambiar la dirección del flujo. Las válvulas de dos y tres vías Buerkle™ están disponibles en construcción de PVDF y de PP/PE para una gran variedad de aplicaciones.
Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
Válvulas de tres vías de PVDF:
  • excelente resistencia química, transparente, aptas para alimentos
  • Temperatura de funcionamiento: De +0 hasta +40 °C Resistente a la compresión máx 1 bar
  • Con placa de montaje para facilitar la instalación
Válvulas de tres vías PP/PE:
  • para uso industrial, rojo/blanco
  • Temperatura de funcionamiento: De +5 a +40 °C
  • Resistente a una compresión máx. de 1 bar
  • Con placa de montaje para facilitar la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Incluye Placa de montaje
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 40 °C
Material PVDF
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Anchura global (métrico) 8 mm
Tipo Válvula de 3 vías