Learn More
Código de producto | Marca | Grado | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grado | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15674444
|
Epredia™
6303 |
Estándar | 5,5 in |
20.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15617175
|
Epredia™
76301 |
Premium | 4.5 in. | N/A | N/A | N/A | |||||
15614454
|
Epredia™
76302 |
Premium | 5 in | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Seleccione una punta fina serrada con tamaños de entre 11,4 y 30,5 cm (de 4,5 a 12 pulg) para las pinzas de curas de punta gruesa Thermo Scientific™ Shandon™. Las pinzas están disponibles en las categorías premium y estándar.
Características:
- Adecuadamente endurecidos, templados y neutralizados.
- Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Epredia™ Pinzas de curas de punta gruesa Shandon™