Descripción
- Envasados en una cómoda botella dispensadora o en vasos de muestras pre-rellenados
- Combinación lista para el uso de alcohol/CARBOWAX™ (PEG) para la recogida y fijación directas de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Líquido colector Cytospin; 120 ml; cubetas |
| Cantidad | 120 ml |
| Tipo de solución | Combinación de alcohol/carbowaxreg (PEG) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cytospin Collection Fluid
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: FD&C yellow No. 5, ethanol, isopropanol,,ethanol, Polyethylene glycol, Methylene blue trihydrate