Learn More
Epredia™ Bandejas de disección Shandon™ para tableros de disección elevados
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El amplio espacio permite el drenaje y la colocación de instrumentos en las bandejas de disección Thermo Scientific™ Shandon™ para tableros de disección elevados.
- Los cuatro relieves de la parte inferior de la bandeja permiten incorporar los tableros de disección elevados 356 y 35614.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | con drenaje Woll Shandon |
| Material | Polietileno |
| Tamaño | Grande |
| Longitud (imperial) | 23 pulg |
| Anchura (imperial) | 16 pulg |