Learn More
Epredia™ Sierra de osteotomía manual con doble hoja Shandon™
La sierra de osteotomía manual con doble hoja de cuchilla Epredia™ Shandon efectúa cortes paralelos simultáneos para extraer una lámina de hueso para su procesamiento.
Marca: Epredia™ 1001797
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La sierra de osteotomía manual con doble hoja Thermo Scientific™ Shandon efectúa cortes paralelos simultáneos para extraer una lámina de hueso para su procesamiento.
El operador coloca el hueso entre la mordaza superior móvil y la inferior fija para sujetar la muestra firmemente.- Corta fácilmente gran variedad de huesos, incluidas las difíciles cabezas femorales
- El diseño manual inhibe los aerosoles en comparación con las sierras eléctricas
- Sierra de alta calidad y fácil de limpiar con doble hoja que realiza cortes uniformes
- Unidad de 17,8 l × 22,9 cm (7 × 9 pulg. An.) que admite muestras de hasta 7,6 l × 10,2 cm (7 × 9 pulg. An) en sección transversal y de longitud indefinida
Incluye:un juego de hojas gruesas y otro de hojas finas; los juegos de hojas de repuesto incluyen enganches.
Especificaciones
Sierra de osteotomía manual con doble hoja | |
Un juego de hojas gruesas y otro de hojas finas | |
17,8 cm |
Sierra de osteotomía manual | |
7 pulg |