Learn More
Epredia™ Hojas de repuesto para sierra de osteotomía manual de doble hoja Shandon™
Hojas para usar con la sierra manual para huesos Shandon.
Marca:  Epredia™ 1001798
43.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15210289
  • 52.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Corte fácilmente una amplia variedad de huesos, incluidas las difíciles cabezas femorales, con la sierra de osteotomía manual con doble hoja Thermo Scientific™ Shandon™. Esta sierra realiza cortes simultáneos y paralelos para permitir extraer una lámina de hueso para su procesamiento.
High-quality blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone Saw
Especificaciones
Especificaciones
Hojas de repuesto, gruesas
Los juegos de hojas de repuesto incluyen enganches.
17,8 cm
22,9 cm
Sierra de osteotomía manual con doble hoja (1001797)
7 pulg
9 pulg