Learn More
Epredia™ Tinción Shandon™ Eosin-Y
Código de producto. 10483750 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
Unidad
Tipo:
Acuosa
Acuoso; 4 l (aprox. 1 gal), cada uno
Alcohólico
Tamaño de la unidad:
4 LT
paquete de 2
Código de producto. 10483750
Marca: Epredia™ 6766008
Produzca unas tinciones brillantes con eosina Y Epredia™ Shandon™, una contratinción citoplasmática de acción rápida.
  • Listos para su uso
  • Produce resultados homogéneos
  • Estable y sin precipitado; sin filtración
  • Compatible con todas las tinciones de aluminio con hematoxilina
  • Disponible en formulación alcohólica o acuosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Alcohólico
Cantidad 4 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • Shandon Eosin-Y Alcoholic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.