Learn More
Epredia™ Contratinción citoplasmática de eosina Y Shandon™, acuosa
Produzca tinción brillante con eosina Y Shandon™ Epredia™, una contratinción citoplasmática de acción rápida.
Marca:  Epredia™ 6766007
154.38 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "24244" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10562614
  • 172.00€ / 2 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Listos para su uso
  • Produce resultados homogéneos
  • Estable y sin precipitado; sin filtración
  • Compatible con todas las tinciones de aluminio con hematoxilina
  • Disponible en formulación alcohólica o acuosa
Especificaciones
Especificaciones
Alcohólico
1 l
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl, alcohol, methyl alcohol, isopropyl alcohol, acetic acid, eosin-Y dye