Learn More
Epredia™ Contratinción citoplasmática de eosina Y Shandon™, acuosa
Produzca tinción brillante con eosina Y Shandon™ Epredia™, una contratinción citoplasmática de acción rápida.
Marca: Epredia™ 6766009
79.94 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24374" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Listos para su uso
- Produce resultados homogéneos
- Estable y sin precipitado; sin filtración
- Compatible con todas las tinciones de aluminio con hematoxilina
- Disponible en formulación alcohólica o acuosa
Especificaciones
Acuosa | |
1 l |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, aceticacid, sodium acetate, eosin-Y dye