Learn More
Epredia™ Tijeras de disección de punta fina Shandon™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Grado:
Estándar
Premium
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Realice disecciones de una calidad uniforme con las tijeras de disección de punta fina Thermo Scientific™ Shandon™. Disponibles en las categorías premium y estándar.
- Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
- Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
- Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dissecting Scissors |
| Blade Style | Angled |
| Grado | Premium |
| Longitud (imperial) | 4,5 in |
| Longitud (métrico) | 11.4 cm |
| Estilo de punta | Fine Point |