Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Obtain superior results to neutral buffered formalin with Glyo-Fixx™, a noncarcinogenic, nonsensitizing, and environmentally friendly substitute.
Marca:  Epredia™ 6764262
79.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10602689
  • 99.15€ / 3.80 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Produce una morfología celular precisa y diferenciada
  • Fija la mayoría de los antígenos sin perjudicar su inmunorreactividad
  • Confiere nitidez a los colores de tinción especiales, incluidos los procedimientos con plata, sin teñir el fondo
  • Presenta detalles finos en la estructura de la muestra
Especificaciones
Especificaciones
Listos para su uso
1 gal
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, glyoxal, isopropyl alcohol, methyl alcohol