Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Harris
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Epredia™ ShandonTM Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
Marca: Epredia™ 6765001
59.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
Descripción
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Thermo Scientific™ Shandon™ Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
Acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
No acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
Especificaciones
Hematoxilina | |
2 x 1 l |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol