Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Harris
Código de producto. 12637926 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 l
4 l
2 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
2 PCS
cada uno
12637926 4 l 1 PCS
12627926 2 x 1 l cada uno
12647926 2 x 1 l 2 PCS
10694409 4 l 1 PCS
4 options
Código de producto. 12637926
Marca: Epredia™ 6765002
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina de Harris Epredia™ Shandon™. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Thermo Scientific™ Shandon™ Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
  • Acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
  • No acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina
Cantidad 4 l
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol