Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Harris
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Epredia™ ShandonTM Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
Marca: Epredia™ 6765003
40.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.49478kg
Descripción
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Thermo Scientific™ Shandon™ Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
Acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
No acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
Especificaciones
Acidificada | |
2 x 1 l |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, hematoxylin, sodium iodate,methyl alcohol, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate,