Learn More
Epredia™ Accesorios para estación de trabajo Hyperclean™
Utilice los accesorios para estaciones de trabajo Hyperclean™ con las estaciones de trabajo de patología Hyperclean™.
Marque: Epredia™ 9990612
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilice estos accesorios para estaciones de trabajo Shandon™ Hyperclean™ con las estaciones de trabajo de patología Shandon™ Hyperclean™.
Accesorios:- Filtro de carbón
- Filtros de partículas finas
- Filtro neutralizador de formaldehído (permanganato de potasio)
Spécification
Filtro neutralizador de formaldehído | |
Tamaño: 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm | |
Estaciones de trabajo para patología Shandon Hyperclean | |
Hyperclean™ |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Atención
Catégorie de danger
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Conseils de prudence
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contém: aluminium oxide, potassium permanganate