Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant Eosin
Obtain brilliant and consistent staining with Epredia™ Shandon™ Instant Eosin.
Marca: Epredia™ 6765040
Detalles adicionales : Peso : 0.68040kg
Descripción
- Estable y sin precipitado; sin filtración
- pH ajustado para la máxima absorción de tinción
- Polvos económicos que se almacenan indefinidamente
- Compatible con todas las tinciones de aluminio con hematoxilina
Especificaciones
Tinciones de hematoxilina de alumbre | |
Eosina, alcohólica | |
Alcohólico | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.