Learn More
Epredia™ Shandon-Mount™
Perform quick, high-quality conventional coverslipping with Shandon-Mount™ permanent mounting medium.
29.00€
Produktcode | Marke | Volumen (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12825443
|
Epredia™
1900333 |
120 mL |
29.00€
120 ml |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
- Overnight-drying liquid cover slip
- Toluene base
- Refractive index: 1.495 ±0.005 (dry)
- Viscosity: Low (72-120 cps at 22°C)
Spezifikation
Medio de montaje |