Learn More
Epredia™ Tableros de disección de corcho de neopreno Shandon™, pequeños
Código de producto. p-4520614 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15323575
Marca: Epredia™ 361
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tableros de disección de corcho de neopreno Epredia™ Shandon disponen de una superficie de corte duradera sobre una base de contrachapado marino.
Trabaje en una superficie duradera y resistente a los cortes sobre una base de contrachapado marino con el tablero de disección de corcho de neopreno Thermo Scientific™ Shandon™.
Características:
  • Una capa de corcho de neopreno de 6 mm está permanentemente pegada a la base.
  • La composición de formada por una mezcla de caucho y corcho resiste la absorción y permite un lavado a fondo.
  • Los paragolpes de caucho acoplados a las esquinas elevan la superficie de corte a 3,8 cm (1,5 in.).
Información para pedidos:
  • El tablero grande mide 40,6 x 58,4 x 1,9 cm
  • El tablero pequeño mide 50,5 x 40,6 x 1,9 cm
  • El tablero se ajusta a la bandeja de disección con drenaje Woll 360.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto de corcho de neopreno Shandon
Material Mezcla de caucho y corcho
Tamaño Grande
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 x 23 x 0,75 pulg (40,6 x 58,4 x 1,9 cm)
Longitud (imperial) 16 pulg
Longitud (métrico) 40,6cm
Anchura (imperial) 23 pulg
Anchura (métrico) 58,4cm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9cm