Learn More
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ Reagent
Achieve improved cell clarity by removing excess hematoxylin from the slide with Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™, a specially-formulated acid alcohol solution.
Marca:  Epredia™ 6769009
45.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12513627
  • 58.45€ / 4 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Características principales 
  • Elimina la hematoxilina residual que tiñe el cristal.
  • Se ha diseñado para usarse con toda la línea de equipos automáticos de tinción Epredia Shandon y con métodos manuales.
Nu-Clear I
  • Solución de acción rápida
  • Recomendado para ser usado como un paso de 10 segundos en la mayoría de los protocolos
  • Particularmente beneficioso para el uso con hematoxilina de Harris
  • Puede utilizarse en el analizador Epredia Varistain™ 24-4 o en equipos de tinción para portaobjetos Shandon Varistain Gemini
Nu-Clear II
  • Menos concentrado
  • Recomendado como un paso de 20 segundos
  • Se puede utilizar en el Linistat Shandon Epredia y en otros equipos de tinción lineales
  • Recomendado para su uso con hematoxilinas Gill
Especificaciones
Especificaciones
Nu-Clear™ II
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ehtyl alcohol, methyl alcohol, methylisobutyl ketone, hydrochloric acid