Learn More
Kit de ácido peryódico de Schiff (PAS) Shandon™
Código de producto. 10455129 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10455129 250 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10455129
Marca: Epredia B24200250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Demuestre la presencia de polisacáridos, membranas basales y mucosustancias neutras con el kit de ácido peryódico de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Shandon™
Incluye:
Kit de digestión, contratinción de hematoxilina acidificada Harris, manual, instrumental y protocolos de microondas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ácido peryódico de Schiff (PAS)
Cantidad 250 ml