Learn More
Epredia™ Cizalla de osteotomía sencilla Shandon™, eje de tornillo, 1 resorte, estándar, 22,9 cm (9 pulg.)
Código de producto. 15664444 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
9 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15664444
Marca: Epredia™ 50619
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice cortes precisos con la cizalla de osteotomía sencilla Epredia™ Shandon™, la cual incluye un solo resorte y un eje de tornillo.
Realice cortes precisos con la cizalla de osteotomía sencilla Thermo Scientific™ Shandon™, que lleva un solo resorte y un eje de tornillo.
Calidad uniforme
  • Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
  • Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
  • Garantizadas sin defectos de materiales ni de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cizalla de osteotomía normal
Grado Estándar
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm