Descripción
Características:
- El duradero tablero de polietileno tiene 1,9 cm (0,75 pulg) de grosor y es fácil de limpiar.
- La superficie blanca opaca constituye un fondo excelente para cortar muestras quirúrgicas o de investigación.
- La superficie fotográfica azul permite fotografiar las muestras directamente sobre el tablero.
- El tablero grande mide 40,6 x 58,4 x 1,9 cm (16 x 23 x 0,75 pulg).
- El tablero pequeño mide 30,48 x 40,64 x 1,905 cm (12 x 16 x 0,75 pulg).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dissecting Boards and Pins |
| Color | Blue |
| Material | Polyethylene |
| Tamaño | Small |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 x 16 x 0.75 in. (30.5 x 40.6 x 1.9 cm) |
| Longitud (imperial) | 12 in. |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Anchura (imperial) | 16 in. |
| Anchura (métrico) | 40.6 cm |
| Altura (imperial) | 0.75 in. |
| Mostrar más |