Learn More
Epredia™ Moldes de base con incrustación de acero inoxidable
Código de producto. 12607916 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 12607916
Marca: Epredia™ 6401018
Optimice la inclusión de tejidos con el intercambio térmico superior de nuestros moldes de acero inoxidable duraderos y de alta calidad.
Optimice la inclusión de tejidos con el intercambio térmico superior de nuestros moldes de acero inoxidable duraderos y de alta calidad Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Tamaño apto para la mayoría de los casetes
  • Intercambio térmico superior
  • Esquinas redondeadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Molde
Material Acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 37 x 9 mm