Descripción
Optimice la inclusión de tejidos con el intercambio térmico superior de nuestros moldes de acero inoxidable duraderos y de alta calidad Thermo Scientific™ Shandon™.
- Tamaño apto para la mayoría de los casetes
- Intercambio térmico superior
- Esquinas redondeadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Molde |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10 x 10 x 5 mm |