Learn More
Epredia™ Bandejas hondas de acero inoxidable para instrumentos Shandon™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
18,1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Almacenamiento cómodo para sus herramientas de disección. Las bandejas hondas de acero inoxidable para instrumentos Thermo Scientific™ Shandon™ están fabricadas con acero inoxidable quirúrgico y están disponibles en tres tamaños.
- Hechas de acero inoxidable quirúrgico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandejas de instrumentos |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 46 x 31,4 x 6 cm |
| Longitud (imperial) | 18,1 in |
| Longitud (métrico) | 46 cm |
| Anchura (imperial) | 12,4 in |
| Anchura (métrico) | 31,4cm |
| Altura (imperial) | 2,4 in |
| Altura (métrico) | 6 cm |