Learn More
Epredia™ Mango de hoja de escalpelo de acero inoxidable Shandon™, utiliza cuchillas n.º 20-25
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tamaño:
N.º 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Sujete con firmeza las hojas con el mango de hoja de escalpelo de acero inoxidable Thermo Scientific™ Shandon™, fabricado con acero inoxidable n.º 4.
- Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
- Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones de calidad, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen.
- Sin defectos en material y mano de obra.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Tamaño | N.º 4 |
| Longitud (imperial) | 8,5 in |
| Longitud (métrico) | 21,6 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Contiene hojas de la n.º 20 a la n.º 25 |