Learn More
Epredia™ Tijeras de disección de punta puntiaguda/puntiaguda rectas Shandon™
Código de producto. 15242888 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
11,4 cm
14 cm
16,5 cm
Grado:
Estándar
Premium
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15242888
Marca: Epredia™ 728302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las tijeras de disección de punta afilada/afilada rectas Epredia™ Shandon están disponibles en las categorías premium y estándar.
Realice cortes con las tijeras de disección de punta puntiaguda/puntiaguda rectas Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en las categorías estándar y premium, para conseguir una mayor precisión y calidad.
  • Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
  • Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
  • Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de disección
Blade Style Recto
Grado Premium
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 14 cm
Estilo de punta Afilada/afilada