Learn More
Epredia™ Tijeras de disección de punta puntiaguda/puntiaguda rectas Shandon™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
11,4 cm
14 cm
16,5 cm
Grado:
Estándar
Premium
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Realice cortes con las tijeras de disección de punta puntiaguda/puntiaguda rectas Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en las categorías estándar y premium, para conseguir una mayor precisión y calidad.
- Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
- Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
- Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tijeras de disección |
| Blade Style | Recto |
| Grado | Premium |
| Longitud (imperial) | 6,5 in |
| Longitud (métrico) | 16,5 cm |
| Estilo de punta | Afilada/afilada |