Learn More
Epredia™ Descalcificador Shandon™ TBD-2™
Procese muestras hasta 48 horas después del criterio de valoración sin daños con el descalcificador Epredia™ Shandon™ TBD-2™, un descalcificador de ácido fórmico.
159.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12607926
|
Epredia™
6764004 |
descalcificador |
159.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Protege las células contra la acción de los ácidos gracias a los ingredientes adicionales.
- Permite utilizar pruebas rutinarias de criterio de valoración, como el oxalato de calcio.
Especificaciones
descalcificador |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Shandon TBD-2 Decalcifier
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.