Learn More
Epredia™ ™ Colorantes marcadores de tejidos Shandon, kit de colorantes marcadores de tejidos
Código de producto. 10413229 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
59 mL
5 x 59 mL
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10413229
Marca: Epredia™ 3120124
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas escindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Epredia™ Shandon™.
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas excindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Un pigmento aglutinante especial recubre uniformemente el tejido sin penetrar en su superficie
  • No interfiere con la interpretación del diagnóstico
  • Secado rápido y fácil de usar; reduce el factor de tiempo en el seccionamiento congelado urgente
Información para pedidos:
Disponibles individualmente o como kit (incluye un frasco de cada color: negro, azul, amarillo, rojo y verde; 50 palillos aplicadores; base de almacenamiento).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Tipo de producto Colorantes marcadores de tejidos
Cantidad 59 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Shandon Blue Tissue Marking Dye
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.