Learn More
Epredia™ ™ Colorantes marcadores de tejidos Shandon, kit de colorantes marcadores de tejidos
Código de producto. 10692479 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
59 mL
5 x 59 mL
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10692479
Marca: Epredia™ 3120127
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas escindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Epredia™ Shandon™.
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas excindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Un pigmento aglutinante especial recubre uniformemente el tejido sin penetrar en su superficie
  • No interfiere con la interpretación del diagnóstico
  • Secado rápido y fácil de usar; reduce el factor de tiempo en el seccionamiento congelado urgente
Información para pedidos:
Disponibles individualmente o como kit (incluye un frasco de cada color: negro, azul, amarillo, rojo y verde; 50 palillos aplicadores; base de almacenamiento).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Tipo de producto Colorantes marcadores de tejidos
Cantidad 59 mL
Para utilizar con (aplicación) Asistencia sanitaria
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanolamine,2-(dimethylamino) ethanol,formaldehyde, FD&C red No. 40