Learn More
Epredia™ ™ Colorantes marcadores de tejidos Shandon, kit de colorantes marcadores de tejidos
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
59 mL
5 x 59 mL
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas excindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Thermo Scientific™ Shandon™.
- Un pigmento aglutinante especial recubre uniformemente el tejido sin penetrar en su superficie
- No interfiere con la interpretación del diagnóstico
- Secado rápido y fácil de usar; reduce el factor de tiempo en el seccionamiento congelado urgente
Información para pedidos:
Disponibles individualmente o como kit (incluye un frasco de cada color: negro, azul, amarillo, rojo y verde; 50 palillos aplicadores; base de almacenamiento).
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Varios |
| Tipo de producto | Colorantes marcadores de tejidos |
| Cantidad | 5 x 59 mL |
| Incluye | 1 bottle each of blue, black, yellow, red, green; 50 applicator sticks; storage base |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde