Learn More
Epredia™ ™ Colorantes marcadores de tejidos Shandon, kit de colorantes marcadores de tejidos
Código de producto. 10830020 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
59 mL
5 x 59 mL
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10830020
Marca: Epredia™ 3120125
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas escindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Epredia™ Shandon™.
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas excindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Un pigmento aglutinante especial recubre uniformemente el tejido sin penetrar en su superficie
  • No interfiere con la interpretación del diagnóstico
  • Secado rápido y fácil de usar; reduce el factor de tiempo en el seccionamiento congelado urgente
Información para pedidos:
Disponibles individualmente o como kit (incluye un frasco de cada color: negro, azul, amarillo, rojo y verde; 50 palillos aplicadores; base de almacenamiento).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Tipo de producto Tissue Marking Dye
Cantidad 59 mL
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde