Learn More
Epredia™ Sucedáneo de xileno
Código de producto. p-4532357 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
1 gal; 4/caja
Tamaño de la unidad:
4 LT
paquete de 4
Código de producto. 10524305
Marca: Epredia™ 6764506
Consiga un procesamiento, tinción y cubrimiento más seguro y más cómodo con el sucedáneo de xileno Epredia™.
Consiga un procesamiento, tinción y cubrimiento más seguro y más cómodo con el sucedáneo de xileno Thermo Scientific™ Shandon™.
  • No es sensibilizante de la piel normal
  • Velocidad de evaporación similar al xileno
  • Un hidrocarburo alifático prácticamente sin olor; no tiene aroma cítrico
  • Su límite de exposición en suspensión es tres veces más seguro que el del xileno (TLV 300 ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sucedáneo de xileno
Cantidad 1 gal; 4/caja
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: naptha (petroleum),hydrotreated heavy