Learn More
Heathrow Scientific™ Recipiente para objetos punzantes, 1 l, rojo Código de producto.: 16350706
Heathrow Scientific™ Recipiente para objetos punzantes, 1 l, rojo
Código de producto. 16350706 Tienda Heathrow Scientific Productos
1 L, paquete de 18
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
Código de producto. 16350706
Marca: Heathrow Scientific™ HS120177
Edge
El contenedor Sharps es fácil de usar y transportar, y proporciona una eliminación segura de jeringas, agujas y otros objetos punzantes pequeños.
  • Etiquetado claramente con la advertencia de peligro biológico en un lateral
  • Proporciona una eliminación segura de jeringas, agujas y otros objetos punzantes pequeños
  • Apilable para reducir el espacio de almacenamiento antes de su uso
  • Tapa transparente para ver el nivel de llenado
  • La tapa de acceso deslizante proporciona cierres temporales y finales a fin de garantizar la máxima seguridad
  • Puerto de extracción de aguja integrado que evita el contacto directo con objetos punzantes
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Tipo de tapón Parte superior del portaobjetos
Color del tapón Transparente
Capacidad (imperial) 1 qt
Color Rojo
Desechables No
Altura (métrico) 19,2 cm
Longitud (métrico) 11,5 cm
Modelo HS120177
Apilables Sí
Anchura (métrico) 11,5 cm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Incluye Recipiente y tapa
Para utilizar con (aplicación) Objetos punzantes
Anchura (imperial) 4,5 pulg
Longitud (imperial) 4,5 pulg
Altura (imperial) 7,5 in
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente para objetos punzantes
Título del producto
Heathrow Scientific™ Recipiente para objetos punzantes, 1 l, rojo >