Learn More
Hospidex™ Bolsas de riesgo biológico de cartón SharpSafe™
Utilice las bolsas de riesgo biológico de cartón SharpSafe™ para una eliminación de residuos eficaz. Estos recipientes facilitan el proceso que es fundamental no solo para evitar multas, sino también para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.
Marca: Hospidex™ ONDANDAP50
Detalles adicionales : Peso : 4.95000kg
Descripción
- Cartón
- Varios tamaños y colores.
- Desechables
Especificaciones
Bolsa de cartón de riesgo biológico | |
Marrón | |
Cartón |
50 L | |
Sí | |
260 mm |