Learn More
SharpSafe™ Recipientes de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 L
0,45 L
0,6 L
3 L
24 L
Altura (métrico):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
335 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Tapa abatible translúcida y asa
- Amarillo
- Polipropileno
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,45 L |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con las normas un 3291 y BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. y UN3291, TRBA 250, sistema de gestión de calidad: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, estándar medioambiental: ISO 14001:2004. |
| Tipo de tapón | Tapa articulada |
| Color del tapón | Translúcido |
| Color | Amarillo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 103 x 50 x 169 mm |
| Altura (métrico) | 169 mm |
| Longitud (métrico) | 103 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | 40 x 30 mm |
| Cantidad | 100 paquete |
| Mostrar más |
Título del producto
SharpSafe™ Recipientes de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido