Learn More
Recipiente para objetos punzantes multifunción de 0,47 l Sharpsguard™ orange 0.5 con extractor de agujas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,47 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Cabe fácilmente en una bolsa o guantera
- Se suministra con la tapa montada
- Recipiente para la eliminación por incineración.
- Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
- Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
- Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 0,47 l |
| Certificaciones/conformidad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Tipo de tapón | Tapa |
| Color | Naranja |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | 31 x 25 mm (L x An) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para trabajadores sanitarios comunitarios; cabe fácilmente en una bolsa o guantera |
| Material | Polipropileno |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction