Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Código de producto. p-7237447
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9,27 l
17,86 l
Altura (métrico):
242 mm
345 mm
Longitud (métrico):
280 mm
330 mm
Tamaño de abertura (métrico):
148 x 78 mm (L x An)
48 mm x 148 mm (L x An)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12372439
Marca: Daniels Healthcare™ DD476OL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Containers are for disposal of sharps uncontaminated by medicinal products. Features include a robust pail handle for easy transportation and a wide aperture for easy insertion of larger items.
  • Recipiente para la eliminación por incineración.
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
  • La amplia apertura permite desechar objetos grandes de forma económica y cómoda
  • Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9,27 l
Certificaciones/conformidad BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo de tapón Tapa
Color Amarillo, naranja
Altura (métrico) 242 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Tamaño de abertura (métrico) 48 mm x 148 mm (L x An)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro de la abertura (métrico) 275 mm
Para utilizar con (aplicación) Recipientes para objetos punzantes
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes