Learn More
Daniels Healthcare™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes multiuso Sharpsguard™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
3,75 L
5 L
7 L
Altura (métrico):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Longitud (métrico):
176 mm
248 mm
Certificaciones/conformidad:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Capacidad máxima en el mínimo espacio de trabajo
- Fabricado conforme a BS 7320: 1990 y los estándares ISO 9002, y homologado según el grupo de embalaje II de UN
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
- Un asa lateral resistente evita que el recipiente ruede para un transporte seguro y una eliminación sencilla
- El asa evita que el recipiente ruede en el caso poco probable de que se tire, y permite colgarlo en un soporte POUDS™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2,5 L |
| Certificaciones/conformidad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Tipo de tapón | Tapa |
| Color | Amarillo |
| Altura (métrico) | 163 mm |
| Longitud (métrico) | 176 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | 77 x 45 mm (L x An) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | El recipiente para objetos punzantes de uso general proporciona capacidad máxima en el mínimo espacio de trabajo |
| Material | Polipropileno |