Learn More
Recipiente para objetos punzantes de 9,27 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 11.5 con asa de tipo cubo
Código de producto. 12953495
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9,27 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12953495 9,27 l cada uno
1 options
Código de producto. 12953495
Marca: Daniels Healthcare DD476YL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye una resistente asa de balde para facilitar el transporte y una amplia apertura para facilitar la inserción de elementos de mayor tamaño. El recipiente para objetos punzantes de 9,27 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 11.5 con asa de tipo cubo se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que han sido contaminados con medicamentos, pero no citotóxicos ni citostáticos.
  • Recipiente para la eliminación por incineración.
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
  • Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9,27 l
Certificaciones/conformidad BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Tipo de tapón Tapa
Color Amarillo
Altura (métrico) 242 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro de la abertura (métrico) 275 mm
Para utilizar con (aplicación) Para un transporte sencillo