Learn More
Thermo Scientific™ Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Código de producto. 11820543 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
140 cajas/7 racks
Cajas (100/4 gradillas)
Cajas (100/5 gradillas)
Cajas (120/6 gradillas)
Cajas (125/5 gradillas)
Cajas (150/6 gradillas)
Cajas (175/7 gradillas)
Cajas (48/4 gradillas)
Cajas (60/3 gradillas)
Cajas (75/3 gradillas)
Cajas (80/4 gradillas)
Cajas (80/5 gradillas)
Para utilizar con (equipo):
Forma 88300, TSU300
Forma 88400; TSU400
Forma 88500; TSU500
Forma 88600; TSU600
Forma 88700; TSU700
Revco UxF300; HFU300T
Revco UxF400; HFU400T
Revco UxF500; HFU500T
Revco UxF700; HFU700T
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos])
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])
Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.)
N.º de gradillas:
3
4
5
6
7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Para utilizar con (equipo) N.º de gradillas unitSize
11820543 Cajas (100/4 gradillas) Forma 88400; TSU400 4 cada uno
12908344 Cajas (48/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos]) 4 cada uno
11329351 Cajas (48/4 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos]) 4 cada uno
12918344 Cajas (80/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) 4 cada uno
11339351 Cajas (80/4 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) 4 cada uno
12928344 Cajas (100/4 gradillas) Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos]) 5 cada uno
11349351 Cajas (80/5 gradillas) Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF 5 cada uno
11810543 Cajas (75/3 gradillas) Forma 88300, TSU300 3 cada uno
11359351 Cajas (60/3 gradillas) Revco UxF300; HFU300T 3 cada uno
11369351 Cajas (80/4 gradillas) Revco UxF400; HFU400T 4 cada uno
11830543 Cajas (125/5 gradillas) Forma 88500; TSU500 5 cada uno
11379351 Cajas (100/5 gradillas) Revco UxF500; HFU500T 5 cada uno
11840543 Cajas (150/6 gradillas) Forma 88600; TSU600 6 cada uno
17708049 Cajas (120/6 gradillas) Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.) 6 cada uno
11850543 Cajas (175/7 gradillas) Forma 88700; TSU700 7 cada uno
11399351 140 cajas/7 racks Revco UxF700; HFU700T 7 cada uno
16 options
Código de producto. 11820543
Marca: Thermo Scientific™ RSK400SD4
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice el espacio de almacenamiento con estos kits de estantes para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.
Características
  • Gradillas de acero inoxidable
  • Cajas
  • Divisores de celda
La garantía varía en función del país. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Divisores de células 100
Descripción Kit de estantes
Color Blanco
Admite Cajas (100/4 gradillas)
Material Acero inoxidable
Forma Cuadrada
Para utilizar con (equipo) Forma 88400; TSU400
N.º de gradillas 4
Tipo de producto Kit de estantes
Estantes 4 Tiers