Learn More
Thermo Scientific™ Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
140 cajas/7 racks
Cajas (100/4 gradillas)
Cajas (100/5 gradillas)
Cajas (120/6 gradillas)
Cajas (125/5 gradillas)
Cajas (150/6 gradillas)
Cajas (175/7 gradillas)
Cajas (48/4 gradillas)
Cajas (60/3 gradillas)
Cajas (75/3 gradillas)
Cajas (80/4 gradillas)
Cajas (80/5 gradillas)
Para utilizar con (equipo):
Forma 88300, TSU300
Forma 88400; TSU400
Forma 88500; TSU500
Forma 88600; TSU600
Forma 88700; TSU700
Revco UxF300; HFU300T
Revco UxF400; HFU400T
Revco UxF500; HFU500T
Revco UxF700; HFU700T
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos])
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])
Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.)
N.º de gradillas:
3
4
5
6
7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.
Características
- Gradillas de acero inoxidable
- Cajas
- Divisores de celda
La garantía varía en función del país. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | 100 |
| Tipo de producto | Kit de estantes |
| Descripción | Kit de estantes |
| Color | Blanco |
| Admite | Cajas (125/5 gradillas) |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Cuadrada |
| Estantes | 4 Tiers |
| Para utilizar con (equipo) | Forma 88500; TSU500 |
| N.º de gradillas | 5 |