Learn More
Thermo Scientific™ Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.
Características
- Gradillas de acero inoxidable
- Cajas
- Divisores de celda
La garantía varía en función del país. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | 100 |
| Descripción | Kit de estantes |
| Admite | Cajas (175/7 gradillas) |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Forma 88700; TSU700 |
| N.º de gradillas | 7 |
| Tipo de producto | Kit de estantes |
| Estantes | 4 Tiers |