Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales Shell de 8 mm, vidrio transparente y tapón de PE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septum premontados.
22.65€ - 23.80€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
N.° por paquete | 100 |
Tamaño del tapón | 8 |
Marking Spot | No |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10306062
|
Fisherbrand™
|
< 1,1/ml |
23.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10145424
|
Fisherbrand™
|
1,4 ml |
22.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- ND8
- Vidrio
- Transparente
- Tapón hermético
- Diafragma con forma de estrella
- Polietileno
- Transparente
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Transparente | |
100 | |
No |
Vidrio | |
8 |