Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, Amber Glass, PE plug
Recommended for HPLC usage.
18.75€ - 28.65€
Especificaciones
Descripción | Vial Shell |
---|---|
Color | Ámbar |
Material | Vidrio |
Marking Spot | No |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11565914
|
Fisherbrand™
|
< 2,3/ml |
18.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10455982
|
Fisherbrand™
|
4 ml |
28.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
- A handy and inexpensive vial/ losure combination for uncritical analyses
Especificaciones
Vial Shell | |
Ámbar | |
Vidrio | |
No |