Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales Shell de vidrio transparente con tapón de PE
Recomendado para HPLC.
Marca:  Fisherbrand™ 15 14 0548
23.43 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11516074
  • 30.60€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2en 1
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Vial Shell
14,65 mm
5,5 ml
44,6mm
No
Transparente
Vidrio
100
15
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Kit de viales Shell de vidrio transparente con tapón de PE > fondo plano, 4 ml, 44,6 mm de altura