Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, PP, Clear, PE plug
Código de producto. 12980941 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 1,28/ml
4 ml
5,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12980941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recommended for HPLC usage.
  • Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2en 1
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial Shell
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 14,65 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 4 ml
N.° por paquete 100
Altura (métrico) 44,6 mm
Tamaño del tapón 15
Marking Spot No