Learn More
Labconco™ Estantes para liofilizadores FreeZone™
Código de producto. p-7078581 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Tamaño:
Alto
Corto
N.º de estantes:
3
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15777807
Marca: Labconco™ 7317200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capacidad para muestras a granel, placas de microtitulación, viales o frascos de suero para aplicaciones de secado a granel.
  • Cinco estantes de aluminio extraíbles con un diámetro de 254 mm (10 pulgadas) con un borde de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
  • Los estantes se deslizan en el soporte de acero inoxidable
  • Incluye 3 pies de caucho
  • El diseño permite un espaciado flexible de la altura del estante
  • El estante se puede colocar en el congelador para precongelar la muestra para una carga rápida
  • Diseñado para que quepa dentro de las cámaras de secado (se venden por separado). También disponible: Estantes térmicos que incluyen control de temperatura variable de temperatura ambiente a +40 °C (+104 °F) en los modelos fabricados en 2016 y anteriores y hasta +60 °C (+140 °F) en los modelos de 2017 y posteriores (póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher si desea más información).
Especificaciones
Tipo Product Shelves
Capacidad (métrico) 250 L
N.º de estantes 5
Material Acero inoxidable
Tamaño Alto
Para utilizar con (aplicación) Capacidad para muestras a granel, placas de microtitulación, viales o frascos de suero para aplicaciones de secado a granel
Para utilizar con (equipo) Estufas de secado FreeZone™
Incluye Cinco estantes de aluminio con bordes de 1/4 pulg, un soporte de acero inoxidable y tres patas de caucho
Anchura (imperial) 10,4 in
Altura (imperial) 17,5 in
Altura (métrico) 44.45 cm
Longitud (imperial) 10,9 in
Longitud (métrico) 27.7 cm
Peso con embalaje (imperial) 7 lb
Peso (imperial) 5,5 lb