Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™
Estantes perforados y de malla de alambre
Marca: Thermo Scientific™ 50135241
261.49 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estantes de malla de alambre y perforados
Especificaciones
Estufa microbiológica de seguridad de protocolo avanzado Heratherm 400 l imh400-s y estufa microbiológica de protocolo general 400 l | |
(2) soportes de estante | |
20,7 in | |
49,08 cm | |
49,8 cm |
Estante | |
Acero inoxidable | |
21,06 in | |
21,06 in |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
2Minutes
33Seconds
17 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
21Minutes
26Seconds
42
Título del producto
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™ > Estante perforado de acero inoxidable para incubadoras Heratherm de seguridad de protocolo avanzado de 400L IMH400-S e incubadora de protocolo general de 400L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido